N-p-Tolyl-4-boronobenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-[(4-Methylphenyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid
OR59358-1G
APOSOR59358-1GEA 176 EUR
APOSOR59358-1G
N-p-Tolyl-4-boronobenzolsulfonamid
N-p-Tolyl-4-boronobenzolsulfonamid
Formel: C₁₃H₁₄BNO₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878329
CAS-Nummer: 957062-88-3