4-Methoxy-2-nitrophenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-Methoxy-2-nitrophenyl)boronic acid
OR59360-250MG
APOSOR59360-250MGEA
277
EUR
APOSOR59360-250MG
4-Methoxy-2-nitrophenylboronsäure
4-Methoxy-2-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BNO₅ Molecular Weight: 196,950 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09878340 CAS-Nummer: 860034-09-9 |