4-Brom-6-chlor-3-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Brom-6-chlor-3-pyridinylboronsäure, 4-Brom-6-chlorpyridin-3-boronsäure
OR59363-250MG
APOSOR59363-250MGEA
288
EUR
APOSOR59363-250MG
4-Brom-6-chlor-3-pyridinboronsäure
4-Bromo-6-chloro-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₄BBrClNO₂ Molecular Weight: 236,26 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09878338 CAS-Nummer: 957062-85-0 |