3-Chlor-N,2-dimethylanilin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
OR59371-1G
APOSOR59371-1GEA
176
EUR
APOSOR59371-1G
3-Chlor-N,2-dimethylanilin Hydrochlorid
3-Chlor-N,2-dimethylanilin Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₁Cl₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878314 CAS-Nummer: 957062-82-7 |