2-Brom-5-chlor-4-methylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
OR59373-1G
APOSOR59373-1GEA
30.6
EUR
APOSOR59373-1G
2-Brom-5-chlor-4-methylanilin
2-Brom-5-chlor-4-methylanilin
Formel:
C₇H₇BrClN Molecular Weight: 220,4942 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00806533 CAS-Nummer: 102170-52-5 |