4-Bromo-1-[(2-bromophenyl)sulphonyl]-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR59377-1G
APOSOR59377-1GEA
176
EUR
APOSOR59377-1G
4-Bromo-1-[(2-bromophenyl)sulphonyl]-1H-pyrazole
4-Bromo-1-[(2-bromophenyl)sulphonyl]-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₆Br₂N₂O₂S Molecular Weight: 366,029 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878370 CAS-Nummer: 957062-77-0 |