6-Bromo-2-cyclohexylquinazolin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR59392-1G
APOSOR59392-1GEA
212
EUR
APOSOR59392-1G
6-Bromo-2-cyclohexylquinazolin-4(3H)-one
6-Bromo-2-cyclohexylquinazolin-4(3H)-one
Formel:
C₁₄H₁₅BrN₂O Molecular Weight: 307,186 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878379 CAS-Nummer: 1000339-29-6 |