N-Methyl-N-(2-pyridyl)pivalamid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N,2,2-Trimethyl-N-(pyridin-2-yl)propanamide
OR59399-1G
APOSOR59399-1GEA
176
EUR
APOSOR59399-1G
N-Methyl-N-(2-pyridyl)pivalamid
N-Methyl-N-(2-pyridyl)pivalamid
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878435 CAS-Nummer: 96830-03-4 |