(2-Bromophenyl)(dimethylamino)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR59401-1G
APOSOR59401-1GEA
176
EUR
APOSOR59401-1G
(2-Bromophenyl)(dimethylamino)acetonitrile
(2-Bromophenyl)(dimethylamino)acetonitrile
Formel:
C₁₀H₁₁BrN₂ Molecular Weight: 239,112 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878365 CAS-Nummer: 299215-38-6 |