5-Bromo-2-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-((4-methoxybenzyl)oxy)pyridine, 4-{[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]methyl}anisole, 1-{[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]methyl}-4-methoxybenzene
OR59411-1G
APOSOR59411-1GEA
176
EUR
APOSOR59411-1G
5-Bromo-2-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
5-Bromo-2-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
Formel:
C₁₃H₁₂BrNO₂ Molecular Weight: 294,144 g/mol Schmelzpunkt: 76…78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689424 CAS-Nummer: 663955-79-1 |