4-[3-(2-Acetylhydrazino)-3-oxopropyl]benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR59415-1G
APOSOR59415-1GEA
205
EUR
APOSOR59415-1G
4-[3-(2-Acetylhydrazino)-3-oxopropyl]benzeneboronic acid
4-[3-(2-Acetylhydrazino)-3-oxopropyl]benzeneboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₅BN₂O₄ Molecular Weight: 250,059 g/mol Schmelzpunkt: 218…221 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09878348 CAS-Nummer: 957066-08-9 |