Azetidin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR59419-5G OR59419-1G OR59419-25G
APOSOR59419-5GEA 143 EUR
APOSOR59419-5G APOSOR59419-1G APOSOR59419-25G
Azetidin
Azetidin
Formel: C₃H₇N
Siedepunkt: 61…62 °C
Dichte: 0,847 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –21 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005165
CAS-Nummer: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
UN: 2733
ADR: 3+8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR