m-Anissäure 98+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Anissäure, 3-Methoxybenzoesäure

OR5944-500G
APOSOR5944-500GEA 74.1 EUR
APOSOR5944-500G
m-Anissäure 98+%
m-Anissäure
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 170…172 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 105…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002499
CAS-Nummer: 586-38-9
EINECS: 209-574-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR