5-Brom-o-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-methylbenzoic acid
OR59443-100G
APOSOR59443-100GEA
116
EUR
APOSOR59443-100G
5-Brom-o-toluylsäure
5-Brom-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215,05 g/mol Schmelzpunkt: 167…171 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00267350 CAS-Nummer: 79669-49-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |