4-Nitro-o-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR59451-5G
OR59451-25G
OR59451-100G
APOSOR59451-5GEA
21.9
EUR
APOSOR59451-5G
APOSOR59451-25G
APOSOR59451-100G
4-Nitro-o-toluylsäure
4-Nitro-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₇NO₄ Molecular Weight: 181.15 g/mol Schmelzpunkt: 150…155 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00210697 CAS-Nummer: 1975-51-5 EINECS: 217-828-5 |