1-(3-Aminopyridin-4-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR59461-1G
APOSOR59461-1GEA
85.7
EUR
APOSOR59461-1G
1-(3-Aminopyridin-4-yl)ethanone
1-(3-Aminopyridin-4-yl)ethanone
Formel:
C₇H₈N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07375078 CAS-Nummer: 13210-52-1 |