5-Cyanouracil
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Uracil-5-carbonitrile, 2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carbonitrile, 2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile, 5-Cyano-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine
OR5947-1G
APOSOR5947-1GEA
42.2
EUR
APOSOR5947-1G
5-Cyanouracil
5-Cyanouracil
Formel:
C₅H₃N₃O₂ Molecular Weight: 137,10 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128255 CAS-Nummer: 4425-56-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |