4-Methoxypiperidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59470-1G
APOSOR59470-1GEA 21.9 EUR
APOSOR59470-1G
4-Methoxypiperidin
4-Methoxypiperidin
Formel: C₆H₁₄ClNO
Molecular Weight: 115,1700 g/mol
Siedepunkt: 103 °C/113mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115010
CAS-Nummer: 4045-24-3
EINECS: 223-742-9