Ethyl thiomorpholine-3-carboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Ethoxycarbonyl)thiomorpholine hydrochloride, Ethyl 1,4-thiazinane-3-carboxylate hydrochloride
OR59472-1G
APOSOR59472-1GEA
318
EUR
APOSOR59472-1G
Ethyl thiomorpholine-3-carboxylate hydrochloride
Ethyl thiomorpholine-3-carboxylate hydrochloride
Formel:
C₇H₁₃NO₂S·ClH Molecular Weight: 211,71 g/mol Schmelzpunkt: 133…136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00107968 CAS-Nummer: 159381-07-4 |