8-Hydroxyquinoline sulphate (2:1) monopotassium salt
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Potassium hydrogen sulphate - quinolin-8-ol (1:2), 8-Hydroxyquinoline potassium sulphate
OR59477-25G
APOSOR59477-25GEA
87
EUR
APOSOR59477-25G
8-Hydroxyquinoline sulphate (2:1) monopotassium salt
8-Hydroxyquinoline sulphate (2:1) monopotassium salt
Formel:
C₉H₇NO·K·HO₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08062407 CAS-Nummer: 15077-57-3 |