2-Amino-p-kresol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59481-25G OR59481-100G
APOSOR59481-25GEA 21.9 EUR
APOSOR59481-25G APOSOR59481-100G
2-Amino-p-kresol 97%
2-Amino-p-kresol
Formel: C₇H₉NO
Schmelzpunkt: 133…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007699
CAS-Nummer: 95-84-1
EINECS: 202-457-3