4'-Brom-3-chlorpropiophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4'-Brom-β-chlorpropiophenon
OR5955-100G
APOSOR5955-100GEA 177 EUR
APOSOR5955-100G
4'-Brom-3-chlorpropiophenon 98%
4'-Brom-3-chlorpropiophenon
Formel: C₉H₈BrClO
Molecular Weight: 247.52 g/mol
Siedepunkt: 301
Schmelzpunkt: 54…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00018979
CAS-Nummer: 31736-73-9
EINECS: 250-784-5