4-(4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäure Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid hydrochloride
OR5961-1G
APOSOR5961-1GEA
183
EUR
APOSOR5961-1G
4-(4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäure Hydrochlorid 97%
4-(4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₁₃H₁₉BN₂O₄·HCl Molecular Weight: 314,57 g/mol Schmelzpunkt: 100…102 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027218 CAS-Nummer: 913835-44-6 |