4-(4-Methylpiperazine-1-carbonyl)phenylboronsäure Hydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid hydrochloride
OR5965-1G
APOSOR5965-1GEA
270
EUR
APOSOR5965-1G
4-(4-Methylpiperazine-1-carbonyl)phenylboronsäure Hydrochlorid 95%
4-(4-Methylpiperazine-1-carbonyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₁₂H₁₈BClN₂O₃ Molecular Weight: 284.55 g/mol Schmelzpunkt: 187…189 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09027217 CAS-Nummer: 913835-43-5 |