4-[2-(Diethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5966-1G
APOSOR5966-1GEA
176
EUR
APOSOR5966-1G
4-[2-(Diethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride 98%
4-[2-(Diethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride
Formel:
C₁₃H₂₁BN₂O₃·HCl Molecular Weight: 300,59 g/mol Schmelzpunkt: 65…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027220 CAS-Nummer: 913835-46-8 |