4-[(Cyclopentylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(3-Cyclopentylureido)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR5968-1G
APOSOR5968-1GEA
176
EUR
APOSOR5968-1G
4-[(Cyclopentylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
4-[(Cyclopentylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₈H₂₇BN₂O₃ Molecular Weight: 330,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027290 CAS-Nummer: 874297-80-0 |