4-{[(Furan-2-ylmethyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5969-1G
APOSOR5969-1GEA
176
EUR
APOSOR5969-1G
4-{[(Furan-2-ylmethyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-{[(Furan-2-ylmethyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₈H₂₃BN₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027292 CAS-Nummer: 874297-85-5 |