tert-Butyl-3-(benzyloxy)-4-brombenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5970-1G
APOSOR5970-1GEA
176
EUR
APOSOR5970-1G
tert-Butyl-3-(benzyloxy)-4-brombenzoat 98%
tert-Butyl-3-(benzyloxy)-4-brombenzoat
Formel:
C₁₈H₁₉BrO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027266 CAS-Nummer: 247186-50-1 |