4-[(Propylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Propyl-3-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)urea, 4-(3-Propylureido)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR5972-1G
APOSOR5972-1GEA
159
EUR
APOSOR5972-1G
4-[(Propylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-[(Propylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₆H₂₅BN₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027288 CAS-Nummer: 874291-01-7 |