3-(1H-Imidazol-1-yl)pyrazine-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5978-1G
APOSOR5978-1GEA 163 EUR
APOSOR5978-1G
3-(1H-Imidazol-1-yl)pyrazine-2-carbonitrile
3-(1H-Imidazol-1-yl)pyrazine-2-carbonitrile
Formel: C₈H₅N₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09414743
CAS-Nummer: 342412-44-6