Methyl-2-hydroxy-5-nitronicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59785-1G OR59785-5G
APOSOR59785-1GEA 94.5 EUR
APOSOR59785-1G APOSOR59785-5G
Methyl-2-hydroxy-5-nitronicotinat 98%
Methyl-2-hydroxy-5-nitronicotinat
Formel: C₇H₆N₂O₅
Schmelzpunkt: 250…254 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07783889
CAS-Nummer: 856579-28-7