4-Piperazin-1-ylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Piperazin-1-yl)benzoic acid
OR59793-1G
APOSOR59793-1GEA 347 EUR
APOSOR59793-1G
4-Piperazin-1-ylbenzoic acid
4-Piperazin-1-ylbenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 206,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03444417
CAS-Nummer: 85474-75-5