Indol-4-carbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR59809-5G
APOSOR59809-5GEA 0 EUR
APOSOR59809-5G
Indol-4-carbonitril
Indol-4-carbonitril
Formel: C₉H₆N₂
Schmelzpunkt: 117…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00152045
CAS-Nummer: 16136-52-0