2,5-Dibromisonicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
OR59812-5G
APOSOR59812-5GEA
74.1
EUR
APOSOR59812-5G
2,5-Dibromisonicotinsäure
2,5-Dibromisonicotinsäure
Formel:
C₆H₃Br₂NO₂ Molecular Weight: 280.9000 g/mol Schmelzpunkt: 174…175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08741485 CAS-Nummer: 942473-59-8 |