2,3-Dibromisonicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
OR59813-1G
APOSOR59813-1GEA
136
EUR
APOSOR59813-1G
2,3-Dibromisonicotinsäure 97%
2,3-Dibromisonicotinsäure
Formel:
C₆H₃Br₂NO₂ Molecular Weight: 280,90 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09997708 CAS-Nummer: 1020056-98-7 |