α-Brom-3-nitrotoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Brom-m-nitrotoluol, 3-Nitrobenzylbromid, m-Nitrobenzylbromid
OR59814-100G
APOSOR59814-100GEA 148 EUR
APOSOR59814-100G
α-Brom-3-nitrotoluol
α-Brom-3-nitrotoluol
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216,03 g/mol
Schmelzpunkt: 58…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007271
CAS-Nummer: 3958-57-4
UN: 3261
ADR: 8,III