3-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59825-1G
APOSOR59825-1GEA 23.2 EUR
APOSOR59825-1G
3-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
3-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C6H6N2O2
Molecular Weight: 138,1200 g/mol
Schmelzpunkt: 170…177 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08705765
CAS-Nummer: 41110-28-5