3,4-Dihydroxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyridine-3,4-diol
OR59831-1G
APOSOR59831-1GEA
173
EUR
APOSOR59831-1G
3,4-Dihydroxypyridine
3,4-Dihydroxypyridine
Formel:
C₅H₅NO₂ Molecular Weight: 111,099 g/mol Schmelzpunkt: 242…244 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01691806 CAS-Nummer: 10182-48-6 |