4-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Bromo-3-chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR59832-5G
APOSOR59832-5GEA
65.4
EUR
APOSOR59832-5G
4-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₃BrCl₂O₂S Molecular Weight: 289.962 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973905 CAS-Nummer: 874801-46-4 UN: 3261 ADR: 8 III |