2-Hydroxy-4-methylpyrimidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
OR59839-25G
APOSOR59839-25GEA
21.9
EUR
APOSOR59839-25G
2-Hydroxy-4-methylpyrimidine hydrochloride
2-Hydroxy-4-methylpyrimidine hydrochloride
Formel:
C₅H₇ClN₂O Molecular Weight: 146,57 g/mol Schmelzpunkt: 243 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012782 CAS-Nummer: 5348-51-6 |