Methyl-5-amino-2-furoat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 5-aminofuran-2-carboxylate
OR59869-1G
APOSOR59869-1GEA
71.2
EUR
APOSOR59869-1G
Methyl-5-amino-2-furoat
Methyl-5-amino-2-furoat
Formel:
C₆H₇NO₃ |
MDL:
MFCD00051661 CAS-Nummer: 22600-30-2 |