2-Amino-5-pyrimidinboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR59880-10G
OR59880-25G
APOSOR59880-10GEA
85.7
EUR
APOSOR59880-10G
APOSOR59880-25G
2-Amino-5-pyrimidinboronsäurepinakolester 98%
2-Amino-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₀H₁₆BN₃O₂ Schmelzpunkt: 209…211 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06795685 CAS-Nummer: 402960-38-7 |