Fumarsäuremonoethylester

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: (E)-4-Ethoxy-4-oxobut-2-enoic acid, Monoethyl fumarate, Ethyl hydrogen fumarate

OR59886-25G
APOSOR59886-25GEA 52.4 EUR
APOSOR59886-25G
Fumarsäuremonoethylester
Fumarsäuremonoethylester
Formel: C₆H₈O₄
Molecular Weight: 144,13 g/mol
Schmelzpunkt: 64…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002699
CAS-Nummer: 2459-05-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR