4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester, 4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester
OR59906-1G
APOSOR59906-1GEA
374
EUR
APOSOR59906-1G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₂BNO₃ Molecular Weight: 275.1511 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863908 CAS-Nummer: 400727-57-3 |