Diethyl ethylidenemalonate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR59915-10G
OR59915-25G
APOSOR59915-10GEA
77
EUR
APOSOR59915-10G
APOSOR59915-25G
Diethyl ethylidenemalonate 95+%
Diethyl ethylidenemalonate
Formel:
C₉H₁₄O₄ Siedepunkt: 115…118 °C/17mmHg Dichte: 1,019 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009145 CAS-Nummer: 1462-12-0 |