(4-Biphenyl)essigsäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR5992-1KG OR5992-250G OR5992-5KG
APOSOR5992-1KGEA 154 EUR
APOSOR5992-1KG APOSOR5992-250G APOSOR5992-5KG
(4-Biphenyl)essigsäure 97%
(4-Biphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₅C₆H₅)CH₂COOH
Schmelzpunkt: 158…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004351
CAS-Nummer: 5728-52-9
EINECS: 227-233-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR