5-Chlor-2-iodpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR59920-5G OR59920-1G OR59920-10G
APOSOR59920-5GEA 29 EUR
APOSOR59920-5G APOSOR59920-1G APOSOR59920-10G
5-Chlor-2-iodpyridin
5-Chlor-2-iodpyridin
Formel: C₅H₃ClIN
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07368864
CAS-Nummer: 244221-57-6