4-(4-Cyanphenyl)morpholin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Morpholinobenzonitrile, 4-(4-Morpholinyl)benzonitrile
OR59955-1G
APOSOR59955-1GEA
21.9
EUR
APOSOR59955-1G
4-(4-Cyanphenyl)morpholin 97%
4-(4-Cyanphenyl)morpholin
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O Molecular Weight: 188,23 g/mol Schmelzpunkt: 85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00100115 CAS-Nummer: 10282-31-2 |