Quinoxaline-2-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR59969-1G
APOSOR59969-1GEA
171
EUR
APOSOR59969-1G
Quinoxaline-2-carbonyl chloride
Quinoxaline-2-carbonyl chloride
Formel:
C₉H₅ClN₂O Schmelzpunkt: 113…115 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006725 CAS-Nummer: 54745-92-5 |