3-Acetyl-1,6-naphthyridin-2-(1H)-one 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Acetyl-1,6-naphthyridin-2(1H)-one

OR5997-1G
APOSOR5997-1GEA 144 EUR
APOSOR5997-1G
3-Acetyl-1,6-naphthyridin-2-(1H)-one 95+%
3-Acetyl-1,6-naphthyridin-2-(1H)-one
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Schmelzpunkt: >300 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00202917
CAS-Nummer: 52816-63-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR